69152
Disperse Blue 134
for microscopy
Sinónimos:
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
170-172 °C
solubilidad
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol
≥550 at 635-645 nm in ethanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
Clave InChI
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?