68841
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr ~20,000
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
Mr ~20,000
composición
Sulfur Content, 16.0-20.0%
pérdida
≤10% loss on drying
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.