07439
Hexanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, (R)-Caproylcarnitine, n-Hexanoyl-L-carnitine, C6-Carnitine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -21±2°, c = 1 in H2O
impurezas
≤10% water
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
VVPRQWTYSNDTEA-LLVKDONJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?