456R-3
IDH1 R132H (MRQ-67) Rabbit Monoclonal Antibody
Sinónimos:
Isocitrate dehydrogenase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-67, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (456R-34)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (456R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (456R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (456R-36)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (456R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-37)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (456R-37-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (456R-38-RUO)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
isotipo
IgG
control
acute myeloid leukemia, astrocytoma, glioblastoma, oligodendroglioma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Información sobre el gen
human ... IDH1(3417)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Forma física
Nota de preparación
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)