MABC1103
Anticuerpo anti-IDH1/2 Mutante (R132/172), clon MsMab-1
clone MsMAb-1, from mouse
Sinónimos:
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase, Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial, ICD-M
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MsMAb-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IDH1(3417) , IDH2(3418)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis de Western Blotting: Se probó la selectividad con respecto a las formas mutantes de un lote representativo frente a construcciones de fusión IDH1/2 purificadas MBP, así como lisados de células CHO que expresaban las proteínas IDH1/2 exógenas (Kato Kaneko, M., et al (2013). Tohoku J Exp Med. 230(2):103-109; Liu, X., et al. (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la IDH2-R172S expresada exógenamente, pero no la IDH2 natural o las proteínas de fusión IDH2-H175Y PA en lisados de células de osteosarcoma U2OS transfectadas (Kato Kaneko, M., et al (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la IDH2 R172S mutante, pero no las IDH1/2 naturales, en cortes de tejido GCTB (tumor de células gigantes de hueso) humanas incluidas en parafina (Kato Kaneko, M., et al (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la IDH2 R172S mutante, pero no las IDH1/2 naturales, en cortes de osteosarcoma humano incluido en parafina (Liu, X., et al (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Apoptosis y cáncer
Apoptosis - Adicional
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la forma mutante IDH2-R172S expresada exógenamente, pero no la IDH2 natural, en 10 µg de lisados de células U2OS.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c