316M-1
Perforin (MRQ-23) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-23, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (316M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (316M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (316M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (316M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (316M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotipo
IgG1
control
spleen
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PRF1(5551)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)