Merck
26420
Sigma-Aldrich
Chloro(2,2′:6′,2″-terpyridine)platinum(II) chloride dihydrate
≥99.0% (AAS)
Sinónimos:
Dichloro(2,2′:6′,2′′-terpyridine)platinum(II) dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11Cl2N3Pt · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
535.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AAS)
cadena SMILES
O.O.Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3.2ClH.2H2O.Pt/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;;;;;/h1-11H;2*1H;2*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
WEBUYGBVKZYTMT-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
An intercalator of helical and double stranded DNA; Spectroscopic tag for proteins. Selective covalent labeling of histidine in cytochromes c; Intercalation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. J. Lippard
Accounts of Chemical Research, 11, 211-211 (1987)
K W Jennette et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 71(10), 3839-3843 (1974-10-01)
The red, cationic complex 2-hydroxy-ethanethiolato(2,2',2''-terpyridine)platinum(II), [(terpy)-Pt(SCH(2)CH(2)OH)](+), binds strongly to DNA by a mechanism involving intercalation. By means of fluorescence spectroscopy, the platinum complex was shown to inhibit competitively the binding of the intercalating dye ethidium bromide to calf thymus DNA.
E.M.A. Ratilla et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 4592-4592 (1987)