Merck
137251
SAFC
L-Asparragina monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
4-Amida del ácido(S)-2-aminosuccínico, 4-Amida del ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminosuccinámico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Ensayo
98.5-101.0% dry basis
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Aplicación
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)