Merck
11191
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119 g/mL
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
sterility
sterile-filtered
Quality Level
form
liquid
shelf life
Expiry date on the label.
impurities
endotoxin, tested
density
1.119 g/mL
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Histopaque®-1119 es un medio estéril, comprobado para endotoxinas y listo para usar. Esta disolución consiste en polisacarosa y diatrizoato de sodio, ajustados a una densidad de 1,119 g/ml y a pH de 8,8 a 9,0.
Application
Histopaque®-1119 es adecuado para utilizarlo junto con Histopaque-1077, ya que facilita la rápida recuperación de células mononucleares viables y de granulocitos de pequeños volúmenes de sangre completa o de médula ósea.
Features and Benefits
Histopaque®-1119 ofrece numerosas ventajas, como:
  • Recuperación óptima de células viables
  • Permite la separación selectiva de los tipos de células sanguíneas
  • Evita la distorsión celular
  • Preserva la viabilidad celular
  • Mínima interferencia de células extrañas
  • Rendimiento reproducible de lote a lote
  • Esterilización mediante filtración y probado para endotoxinas
  • Estable a 2-8°C durante al menos 2 años cuando está protegido de la luz
Principle
El proceso implica la formación de un gradiente doble al colocar una capa de igual volumen de Histopaque-1077 sobre el Histopaque-1119. La sangre completa anticoagulada se coloca con cuidado en capas sobre el medio Histopaque-1077 superior. Tras la centrifugación, la polisacarosa agrega los eritrocitos que, por tanto, sedimentan rápidamente. Los granulocitos se encuentran en la interfaz Histopaque-1077/1119 inferior, mientras que los linfocitos y otras células mononucleares se encuentran en la interfaz plasma/Histopaque-1077 superior. La mayoría de las plaquetas extrañas que se encuentran en la interfaz superior se quitan mediante centrifugación a baja velocidad durante los pasos de lavado. La contaminación con eritrocitos es insignificante.
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Darin Quach et al.
Journal of bacteriology, 191(7), 2023-2032 (2008-12-31)
Group B Streptococcus (GBS) is major cause of invasive disease in newborn infants and the leading cause of neonatal meningitis. To gain access to the central nervous system (CNS), GBS must not only subvert host defenses in the bloodstream but
Yuan Li et al.
BMC genomics, 16, 369-369 (2015-05-10)
Understanding genetic determinants of a microbial phenotype generally involves creating and comparing isogenic strains differing at the locus of interest, but the naturally existing genomic and phenotypic diversity of microbial populations has rarely been exploited. Here we report use of
Michael Molitor et al.
Cardiovascular research, 117(1), 162-177 (2020-02-23)
Heart failure (HF) ensuing myocardial infarction (MI) is characterized by the initiation of a systemic inflammatory response. We aimed to elucidate the impact of myelomonocytic cells and their activation by angiotensin II on vascular endothelial function in a mouse model
Ulrich Flögel et al.
Circulation, 118(2), 140-148 (2008-06-25)
In this study, we developed and validated a new approach for in vivo visualization of inflammatory processes by magnetic resonance imaging using biochemically inert nanoemulsions of perfluorocarbons (PFCs). Local inflammation was provoked in 2 separate murine models of acute cardiac
Qi Fu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 516(4), 1159-1166 (2019-07-10)
Liver secretes proliferative factors participating compensatory hyperplasia of islets during obesity and insulin resistance. Extracellular vesicles (EVs) mediate intercellular communication by delivering inner factors to recipient cells. This study explored the biological effects of hepatocellular EVs on islet β cells
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Protocolos
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ver todo