X1040
o-Xylene
reagent grade, ≥98.0%
Sinónimos:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
867 °F
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Phthalic anhydride by oxidation using various catalysts.
- 4-Nitro-o-xylene using fuming nitric acid and polyphosphoric acid in the presence of an acid catalyst.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?