T7209
1,1,1,2-Tetrachloroethane
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
12.0 mmHg
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
-70.2 °C
densidad
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Clave InChI
QVLAWKAXOMEXPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?