S2006
Sodium sulfide nonahydrate
≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: sodium
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Clave InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?