A5132
Sulfato de amonio
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 132 g/L at 20 °C
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)