AX1385
Sulfato de amonio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.005%
color
white
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
754-764 g/L
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable