96482
Zinc nitrate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (KT)
Formulario
crystals or chunks
calidad
crystallized
solubilidad
water: soluble(lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
Clave InChI
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- ZnO (zinc oxide) nanoparticles.
- Zinc oxide nanorods (ZnO NRs), which is used as a catalyst in the photocatalytic degradation of HPAM (hydrolyzed polyacrylamide).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?