Merck
793620
Sigma-Aldrich
Cloruro de litio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
LiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
42.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Quality Level
product line
ReagentPlus®
Redi-Dri
assay
99%
form
powder or crystals
quality
free-flowing
pH
6
mp
605 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
General description
La tecnología Redi-Dri elimina la aglutinación y la necesidad de procedimientos complicados para mantener la fluidez de sus sales. Mantener sus sales secas ayuda a mejorar sus resultados al dar mediciones precisas y sales y disoluciones tampón más fáciles de manejar. En lugar de secar sus sales en un horno o desecador o separarlas manualmente, Redi-Dri asegura que sus sales seguirán siendo fáciles de usar durante meses sin tener que pensar en antiincurstantes. Incluso después de aperturas repetidas, puede estar seguro de que sus resultados son siempre precisos. Redi-Dri le ahorra tiempo, energía y dinero al mantener sus sales utilizables durante más tiempo.
Application
El cloruro de litio puede utilizarse como catalizador en los procesos siguientes sin disolvente:
  • Cianosililación de aldehídos y cetonas con cianotrialquilsilanos para dar cianohidrinas sililadas.
  • Condensación de Claisen-Schmidt asistida por microondas para preparar cetonas α, β-insaturadas.
También se puede utilizar como:
  • Aditivo en el acoplamiento de Stille catalizado por Pd de yoduros de arilo con arilestananos para sintetizar los bifenilos correspondientes.
  • Catalizador para la desmetilación quimioselectiva y regioselectiva de los éteres aril-metílicos a los correspondientes productos fenólicos.
Features and Benefits
  • Mayor eficiencia – elimine el tiempo y el esfuerzo requeridos para aflojar los polvos endurecidos
  • Seguridad: evite los riesgos de utilizar herramientas de fuerza para romper los grumos
  • Economía: la preparación y solvatación más rápidas aumentan la productividad y reducen los costes
  • Calidad garantizada: excelente calidad probada por expertos sin agentes antiincrustantes
  • Volúmenes flexibles: disponible desde cantidades experimentales hasta cantidades mayores
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Giovanna Cutrone et al.
Carbohydrate polymers, 223, 115085-115085 (2019-08-21)
Nanoparticles made of metal-organic frameworks (nanoMOFs) are becoming of increasing interest as drug carriers. However, engineered coatings such as poly(ethylene glycol) (PEG) based ones are required to prevent nanoMOFs recognition and clearance by the innate immune system, a prerequisite for
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate
Hector Vargas-Perez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 7899-7909 (2014-06-06)
Drug administration to avoid unpleasant drug withdrawal symptoms has been hypothesized to be a crucial factor that leads to compulsive drug-taking behavior. However, the neural relationship between the aversive motivational state produced by drug withdrawal and the development of the
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.