61148
Copper(II) acetate monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Cupric acetate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.8 (vs air)
Nivel de calidad
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (RT)
Formulario
powder or crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.01% total nitrogen (N)
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Impact of temperature on the physicochemical, structural and biological features of copper-silica nanocomposites.: This study investigates how temperature variations affect the properties of copper-silica nanocomposites. The research focuses on the physicochemical and structural changes that occur and their subsequent impact on biological applications. The findings provide valuable insights for the development of advanced materials with tailored properties for specific applications (Dulski et al., 2020).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?