Merck
459844
Sigma-Aldrich
Alcohol etílico puro
greener alternative
≥99.5%, ACS reagent, 200 proof
Sinónimos:
Alcohol absoluto, Etanol, etanol no desnaturalizado
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
78.3 °C
Nombre del producto
Alcohol etílico puro, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
lim. expl.
3.1-27.7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
200 proof
dilution
(for analytical testing)
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
acetone, passes test
isopropanol, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.1% Methanol
≤0.2% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
solubilidad
H2O: passes test
densidad
0.789 g/mL at 20 °C
aplicaciones
agriculture
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aislamiento de la cromatina mediante purificación de ARN (ChIRP). Ci C Chu, Jeffrey J Quinn, Howard Y HY Chang, Journal of Visualized Experiments 2012-01-01
Aislamiento de la cromatina mediante purificación de ARN (ChIRP).
Los mapas genómicos de la ocupación del ARN no codificante largo revelan los principios de las interacciones ARN-cromatina.
Ci C Chu, Kun K Qu, Franklin L FL Zhong, Steven E SE Artandi, Howard Y HY Chang, Molecular Cell 2011-11-18Los mapas genómicos de la ocupación del ARN no codificante largo revelan los principios de las interacciones ARN-cromatina.
El alcohol etílico puro es un etanol no desnaturalizado de graduación 200. El etanol, un alcohol primario, es una materia prima importante para la síntesis de varios compuestos. Puede sintetizarse o bien a partir de melazas mediante fermentación o mediante hidratación del etileno. Actúa como una fuente de hidrógeno y como medio de reacción durante la hidrogenación de compuestos carbonilo por transferencia en presencia de hidróxido de sodio. Se ha estudiado el efecto de la fumigación de etanol o agua en el rendimiento de los motores diésel. Pueden utilizarse disolventes de calidad ACS para procesos que requieran condiciones de calidad estrictas, como las pruebas analíticas.
Los precios incluyen impuestos federales.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. El etanol es un disolvente ecológico medioambientalmente preferible y, por lo tanto, se alinea con los "Disolventes y auxiliares más seguros" y el "Uso de materias primas renovables". 
Aplicación
Se ha utilizado alcohol etílico (etanol) puro en los siguientes procesos:
  • Preparación de biomoléculas conjugadas con AMBF3 (amoniometiltrifluoroborato).
  • Como líquido absorbente para la determinación del parámetro Grüneisen mediante medición fotoacústica en un sistema de esferas integradoras.
  • Análisis de derivatización en microextracción en fase sólida (SPME) en fibra del resveratrol extraído del vino tinto.
Otras notas
Es posible que se apliquen restricciones de venta
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Photoacoustic measurement of the Gruneisen parameter using an integrating sphere.
Villanueva Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 85(7), 074904-074904 (2014)
Sodium hydroxide-catalyzed transfer hydrogenation of carbonyl compounds and nitroarenes using ethanol or isopropanol as both solvent and hydrogen donor.
Wang D, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 400, 14-21 (2015)
Assessment of a direct injection diesel engine fumigated with ethanol/water mixtures.
Morsy MH.
Energy Conversion and Management , 94, 406-414 (2015)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).