431583
Potassium bicarbonate
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
Sinónimos:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
Formulario
solid
impurezas
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
solubilidad
water: soluble 362 g/L at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
trazas de catión
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
cadena SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?