31494
Silver sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline
impurezas
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
mp
652 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
cadena SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?