414220
Propylene carbonate
suitable for HPLC, 99.7%
Sinónimos:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
0.98 mmHg ( 50 °C)
Productos recomendados
presión de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99.7%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
14.3 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.020% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
densidad
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.