346136
Dietiléter
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
anhydrous
8.56 psi ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
contiene
BHT as inhibitor
lim. expl.
36.5 %
impurezas
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Ring-opening polymerization of ε-caprolactone to synthesize polycaprolactone.
- Rh-catalyzed C-H allylation of amides with allyl halides to synthesize allylated amides.
- Photochemical α-bromination of aromatic and aliphatic carbonyl compounds with N-bromosuccinimide to synthesize α-brominated ketones.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?