Merck
262072
Sigma-Aldrich
Cloruro de lantano(III) heptahidratado
ACS reagent
About This Item
Fórmula lineal:
LaCl3 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
371.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
64.5-70.0% (ACS specification)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurities
≤0.01% insolubles
mp
91 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
General description
El cloruro de lantano (III) heptahidratado es una sal de lantano hidratada. Puede utilizarse como catalizador en la síntesis orgánica, y como un ácido de Lewis suave. Es un catalizador barato, fácilmente asequible y resistente a la humedad.
Application
El cloruro de lantano (III) heptahidratado se puede utilizar como catalizador:
  • En la preparación de una serie de 1H-indol-2,3-dionas a partir de anilinas y ácido oxálico bajo condiciones asistidas por microondas sin disolvente.
  • En la condensación de Knoevenagel para la preparación de alquenos sustituidos en condiciones sin disolvente.
  • En la síntesis de derivados de la piperidina muy funcionalizados mediante la condensación de compuestos de 1,3-dicarbonilo con anilina y aldehídos aromáticos.
Biochem/physiol Actions
Bloqueador de los canales de calcio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using lanthanum chloride as a catalyst.
Lu J, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9075-9078 (2000)
Modified lanthanum catalysts for oxidative chlorination of methane.
Peringer E, et al.
Topics in Catalysis, 52(9), 1220-1231 (2009)
Supramolecular assemblies with water-soluble p-sulfonatothiacalix [6] arene lanthanide complexes: one-dimensional 'ladder-type'coordination polymers and one-dimensional hydrogen-bonded polymers.
Yamada M and Hamada F.
CrystEngComm, 15(28), 5703-5712 (2013)
Syntheses, characterization, and biocidal aspects of O, O'-ditolyl/dibenzyldithiophosphates of lanthanum (III) and their adducts with nitrogen and phosphorus donor bases.
Syed A and Pandey SK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(8), 1129-1140 (2013)
Anna Citta et al.
Journal of inorganic biochemistry, 117, 18-24 (2012-10-20)
Lanthanum chloride (LaCl(3)) is a good inhibitor of both the cytosolic and mitochondrial thioredoxin reductase with IC(50) values of 1.75 and 7.46 μM, respectively. On the contrary, the related enzyme glutathione reductase is not inhibited by lanthanum ions even at