24137
2-Propanol
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Propanol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤1 mg/kg
Absorción
in accordance
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for identity
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
The article number 24137-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24137-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?