12611
Potassium carbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Helv., anhydrous, granulated, 99-101% (calc. to the dried substance)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
99-101% (calc. to the dried substance)
Formulario
powder or crystals
calidad
granulated
meets analytical specification of Ph. Helv.
impurezas
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤1% loss on drying, 120 °C, 5 h
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?