11204
Ammonium carbonate
puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
Sinónimos:
Hartshorn salt
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.7 (vs air)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Formulario
powder or crystals
calidad
meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
concentración
30.0-34.0% (NH3 , titration)
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% non-volatile matter
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?