Z803510
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 14,000 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
with 2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 120-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Profundidad
52.5 mm
cámara volumen
14,000 μL
longitud de la trayectoria
50 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Envase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)