Z122408
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
Descripción general
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Otras notas
Replacement part for the Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)