Z122475
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
10 mm × 12 mm
efectiva Al
190 mm
Descripción general
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Otras notas
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)