Y0001808
Pregabalin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-Isopropyl mandelate, 1-Methylethyl (2RS)-2-hydroxy-2-phenylacetate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pregabalin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C(C)C)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
Clave InChI
SCJJMBMUZTUIJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)