Y0001354
Betaxolol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
betaxolol
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
InChI key
DQRZXLUCRJNWKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)