Y0001262
5-Fluorocytosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flucytosine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Clave InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)