Y0001072
Losartan impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
losartan
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
97-100 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)