Y0001015
Norfloxacin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Norfloxacin, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
norfloxacin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Clave InChI
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of action: inhibits bacterial DNA replication
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria; less effective against Gram-positive bacteria
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)