Y0000782
Fosfomycin calcium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Phosphomycin calcium salt, (−)-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)phosphonic acid, Fosfomycin calcium salt, Phosphonomycin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fosfomycin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca++].CC1OC1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2
Clave InChI
YMZJBJPWTXJQMR-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)