Y0000612
Dopexamine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dopexamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H32N2O2.2ClH/c25-21-11-10-20(18-22(21)26)13-17-24-15-7-2-1-6-14-23-16-12-19-8-4-3-5-9-19;;/h3-5,8-11,18,23-26H,1-2,6-7,12-17H2;2*1H
Inchi Key
VPDULUNRSQWWJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)