VT000323
Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
S. aureus subsp. aureus WDCM 00032 Vitroids™, Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formulario
disc (hydrosoluble)
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Otras notas
Other cell culture collections:
- DSM 799
- ATCC® 6538
- NCTC 10788
- LMG 8064
- CIP 4.83
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.