T3925
Trenbolone
analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard, for drug analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥93%
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Clave InChI
MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)