SYNPLE-P004
Reagent-cartridge CRBN-PEG4
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Parámetros
up to 0.1 mmol scale
cadena SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Clave InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG4
E3 ligase target and ligand: Cereblon (CRBN), pomalidomide
Terminal functional group: amine
Compatible substrates: ketone, aldehyde
Cartridge contents:
- Reducing agent (supported cyanoborohydride)
- Base (supported triethylamine)
- SCX (for purification)
- Degrader building block linker reagent
Related Cartridges:
- SYNPLE-P001Reagent-cartridge CRBN-PEG1
- SYNPLE-P002Reagent-cartridge CRBN-PEG2
- SYNPLE-P003Reagent-cartridge CRBN-PEG3
- SYNPLE-P005Reagent-cartridge CRBN-PEG5
- SYNPLE-P021Reagent-cartridge VHL-PEG1
- SYNPLE-P022Reagent-cartridge VHL-PEG2
- SYNPLE-P023Reagent-cartridge VHL-PEG3
- SYNPLE-P024Reagent-cartridge VHL-PEG4
- SYNPLE-P025Reagent-cartridge VHL-PEG5
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Learn more about protein degradation.
Explore all our Protein Degrader Building Blocks
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).