SMB00980
Cortisol sulfate sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Cortisol, 21-(hydrogen sulfate), monosodium salt (6CI, 7CI, 8CI), Sodium 11,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(COS(O)(O[Na])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Clave InChI
DJKQHUMDQFOLHE-WDCKKOMHSA-M
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)