Merck
Q2626
Supelco
Quinaldine phosphate salt
analytical standard
Sinónimos:
2-Methylquinoline
About This Item
Fórmula lineal:
C10H9N · H3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
1.06 g/mL (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Quinaldine phosphate salt may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental matrices using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of trace azaarenes in water by gas chromatography and gas chromatography?mass spectrometry
Shinohara R, et al.
Journal of Chromatography A, 256, 81-91 (1983)
Characterization of nitrogen-containing aromatic compounds in soil and sediment by capillary gas chromatography-mass spectrometry after fractionation
Brumley.CW, et al.
Journal of Chromatography A, 558(1), 223-233 (1991)