Q0501
Quin 2 potassium salt hydrate
≥95% purity, powder
Sinónimos:
2-([2-Bis(carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl)-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline
About This Item
Productos recomendados
product name
Quin 2 potassium salt hydrate, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
InChI key
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)