PHR3358
Sulfamethoxazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
3-Amino-5-methylisoxazole, Sulfamethoxazole Impurity C (Ph. Eur.), 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1631533
envase
pkg of 30 mg
mp
59-61 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Clave InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)