PHR3152
Tropicamide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Tropicamide, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1699005
familia API
tropicamide
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Clave InChI
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)