PHR2603
Urea Related Compound A
Sinónimos:
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1706712
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
urea
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Clave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)