PHR2549
Oxybutynin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Methyl α-cyclohexyl-alpha-hydroxybenzenacetate, α-Cyclohexylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclohexylphenylglycolate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1485125
familia API
oxybutynin
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)C(O)(C2CCCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Clave InChI
SPTZOODMHSABLY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)