PHR2325
Guaifenesin Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
1,1′-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol]
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
guaifenesin
Formulario
liquid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
Clave InChI
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)