PHR2240
Mevastatin/Lovastatin Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Mevastatin, Compactin, ML-236B
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1443216
familia API
lovastatin
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Clave InChI
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)