PHR1617
Glimepiride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Glimepiride, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[N-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, HOE-490
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 1144
traceable to Ph. Eur. Y0000515
traceable to USP 1292303
familia API
glimepiride
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC3CCC(CC3)C)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
Clave InChI
WIGIZIANZCJQQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)