This Triethanolamine product is a pharmaceutical secondary standard/certified reference material. This item is used for testing only and would not be suitable for cosmetic or therapeutic use. Trolamine is typically available as the salt form of Triethanolamine in commercially available Trolamine Salicylate creams and ointments. A pharmaceutical grade option of triethanolamine is offered that would be suitable for this type of formulation:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/137148
PHR1578
Trietanolamina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,2′, 2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. T2545000
traceable to USP 1696958
densidad de vapor
5.14 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
familia API
trolamine
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
600 °F
lim. expl.
8.5 %
envase
ampule of 5 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
intervalo de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Can this trilamina be used to cure sunburn
1 answer-